Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader
Analysieren Sie eine Vielzahl von Proben mit fünf Messtechnologien, einschließlich Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöster Fluoreszenz.
Marke: Thermo Scientific™ VL0LA0D2
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration, unterstützt mit seinen intelligenten Sicherheitskontrollen den Arbeitsablauf und trägt zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Der Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit nützlicher Technologie für Forscher.
Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
- Bis zu fünf Messtechnologien: Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität (einschließlich FRET), Lumineszenz (direkt und gefiltert), AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich TR-FRET/HTRF)
- Filter und Monochromator-Optik
- Spektralanalyse zur Assay-Optimierung
- Fünf Messmodi: Endpunkt, kinetisch, Spektren, kinetische Spektren und Mehrpunkt
- Integriertes Gassteuerungsmodul für das Einstellen von CO2- und O2-Konzentrationen für zellbasierte Assays
- Gleichzeitiges Dispensieren und Messen zur Signalüberwachung bei Beginn einer Reaktion
- Automatische dynamische Bereichsauswahl auf Basis der Signalintensität in jedem Well
- Intelligente Sicherheitskontrollen, die den Anwender identifizieren und vor potenziellen Problemen warnen, bevor sie auftreten
- Automatische Kalibrierung des Geräts und Eigendiagnosefunktionen für zuverlässige Leistung
- HTRF-kompatibles Lesegerät, zertifiziert von Cisbio Bioassays
- DLReady-zertifiziert von Promega Corporation
- Lizenzfrei—Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
- Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
- Das innovative Virtual Pipetting Tool vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
- Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
- Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
- Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
- Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
- Anzeige von Spektren und kinetischen Kurven in Echtzeit während der Messung
- Integrierte Kalkulationsfunktionen für die Datenanalyse (Blindwertsubtraktion, Mittelwert/Standardabweichung/Variationskoeffizent, Standardkurve, Dosisreaktion, Qualitätskontrolle, Klassifizierung, kinetische und Spektralanalyse, anwenderdefinierte Formeln usw.)
- Umfassende Ergebnisberichte mit Rückverfolgbarkeit von Aktionen und Einstellungen während der Laufzeit
- Erhältlich in zwei Editionen: Research Edition für Biowissenschaftler sowie Drug Discovery Edition mit den notwendigen Funktionen gemäß der FDA-Norm 21 CFR Teil 11.
Spezifikation
Roboter | |
Bis zu 45 °C | |
96 Wells: 15 s, 384 Wells: 45 s, 1536 Wells: 135 s | |
6- bis 1.536-Well-Platten, Absorption: 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten | |
Nach oben | |
Orbital | |
< 2,2 s/Well, 400 bis 500 nm, 1 Blitz, 2 nm-Schritt | |
0,003 Abs oder ±2 %, bei 200 bis399 nm (0 bis 2 Abs) 0,003 Abs oder ±1 %, bei 400 bis 1.000 nm (0 bis 3 Abs) |
|
58 cm | |
Fluoreszenzintensität: oberer Messwert > 6 Dekaden Lumineszenz: > 7 Dekaden |
|
51 cm | |
Endpunkt, Kinetik, Spectra, Mehrpunkt, Kinetik-Spektren | |
SD < 0,001 Abs oder VK < 0,5 % bei 450 nm (0 – 3 Abs) | |
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch | |
130 lb. | |
21 Zoll |
Photomultiplier (PMT) | |
Xenon-Blitzlampe, LED | |
Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen | |
Varioskan™ | |
0 bis 6 Abs | |
SkanIt Software | |
Doppelmonochromatoren, Doppelanregungsmonochromatoren, Doppelemissionsmonochromatoren, Filter | |
23 Zoll | |
1 ml-Spritze: 2 bis 5.000 μl 5 ml-Spritze: 5 bis 25000 μl |
|
20 Zoll | |
96-Well-Platte: ± 2 % (0 bis 4 Abs bei 450 nm) 384-Well-Platte: ± 2 % (0 bis 3 Abs bei 450 nm) |
|
2 | |
Fluoreszenzintensität (oberer Messwert): < 0,4 fmol Fluorescein/Well (schwarze 384 Well-Platte) Lumineszenz: < 7 amol ATP/Well (weiße 384-Well Platte) AlphaScreen: < 100 amol Phosphotyrosin/Well (weiße 384-Well Platte) |
|
Absorption: 200 bis 1.000 nm Fluoreszenzintensität: Anregung: 200–1.000 nm, Emission: 270 bis 840 nm Lumineszenz: 360 bis 670 nm AlphaScreen: Anregung 680 nm, Emission 400 bis 660 nm |
|
59 kg | |
53 cm |