Learn More
Lauda™ Varioshake VS 8 BE Schüttler mit BS1363 UK-Stecker
Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise
Marke:  Lauda™ L003123
Artikelnummer. 16679395
  • 1190.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos, sanfter Start
  • Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung mit Drehknöpfen
  • Zeitschaltuhr bis 60 Minuten oder auf Dauerbetrieb einstellbar
  • Schütteltisch aus eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffstiften
  • Antrieb durch einen überlastgeschützten AC-Motor
  • Kompakter, verschleißarmer Mechanismus mit Masseausgleich für sicheren Stand
  • Konstante Drehzahl, unabhängig von der Last
  • Hervorragend für kontinuierlichen Gebrauch
  • Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Technische Merkmale:
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 60 °C
    • Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
    • Schüttelampitude: 20 mm
    • Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
    • Schütteltablett (B x T): 330 x 330 mm
    • Max. Belastung: 8 kg
    • Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 375 x 160 mm
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (BS1363)
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 bis 300 min-1
    230 V
    50/60 Hz