Learn More
Lauda™ Varioshake VS 8 B Schüttler mit CEE7/7-Stecker
Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise
Marke:  Lauda™ L003058
Artikelnummer. 16619375
  • 1470.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schüttelfrequenzanzeige und digitale Einstellung über LC-Display, in Schritten von 1,0 U/min, sanfter Start
  • Sollwerte/Istwerte und Schüttelfrequenz werden auf zwei LC-Displays angezeigt
  • Benutzerfreundliche Mikroprozessor-Technologie
  • Folientastatur mit markanten Symbolen
  • Zeitschaltuhr von 1 min bis 99:59 Stunden oder auf Dauerbetrieb einstellbar
  • Optionale RS 232-Schnittstelle auf Anfrage
  • Schütteltisch aus eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffstiften
  • Antrieb durch einen überlastgeschützten AC-Motor
  • Kompakter, verschleißarmer Mechanismus mit Masseausgleich für sicheren Stand
  • Konstante Drehzahl, unabhängig von der Last
  • Hervorragend für kontinuierlichen Gebrauch
  • Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Technische Merkmale:
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 50 °C
    • Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
    • Schüttelampitude: 20 mm
    • Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
    • Max. Belastung: 8 kg
    • Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 355 x 160 mm
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
  • Spezifikation
    Spezifikation
    20 bis 300 min-1
    230 V
    50/60 Hz