Learn More
Lauda™ Varioshake VS 15 B Schüttler mit CEE7/7-Stecker
Schüttler, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise
Marke: Lauda™ L003062
1862.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 50 °C
- Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
- Schüttelampitude: 30 mm
- Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
- Max. Belastung: 15 kg
- Gesamtmaße (B x T x H): 480 x 487 x 160 mm
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
20 bis 300 min-1 | |
230 V | |
50/60 Hz |