Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Vorsäulenhalter für die präparative HPLC
Verwenden Sie VarioPrep™ Edelstahlsäulen für HPLC. VarioPrep™ Vorsäulenhalter für präperative HPLC sind in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Säulen erhältlich.
466.00 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12757690
|
Macherey-Nagel™
718253 |
32 mm | 15 mm |
466.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eigenschaften- Säulensystem für präparative HPLC aus Edelstahl mit zwei verstellbaren Endanschlüssen, z. B. für den häufigen Einsatz von Rückspülverfahren
- Ermöglicht die Kompensation eines Totvolumens, das nach einer gewissen Betriebszeit am Säuleneingang auftreten kann, ohne dass die Säule geöffnet werden muss
- Kann mit allen sphärischen NUCLEODUR™ und NUCLEOSIL™ Silikas verpackt werden
- Die Säulenhalter sind in verschiedenen Größen für verschiedene Säulen erhältlich
Spezifikation
Vorsäulenhalter |