Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with CEE7/7 Plug
Click to view available options
Max. Druck:
0,9 bar
3,2 bar
4,8 bar
Leistungsaufnahme:
2,6 kW
3,3 kW
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zur gleichzeitigen Anzeige von Ist- und Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Navigation im Klartextmenü
- Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
- Elektronische Füllstandsanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
- Leistungsstarke Druckpumpe mit USB-Schnittstelle als Standard
- Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
- Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
- Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
- Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
- SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
- Kühlluft-Kondensator
- Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,05 ± k
- Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
- Druckeinstellung: Bypass
- Höchstfüllvolumen: 15 L
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Standardzubehör:
- Zwei Nippel 3/4 in. mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -20 °C° bis +80 °C° |
| Max. Druck | 3,2 bar |
| Leistungsaufnahme | 3,3 kW |
| Spannung | 230 V |