Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with CEE7/7 Plug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16873600
Click to view available options
Max. Druck:
0,9 bar
3,2 bar
4,8 bar
Leistungsaufnahme:
2,6 kW
3,3 kW
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16873600
Marke: Lauda™ L000711
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Process thermostat suitable for use with non-flammable heat transfer liquids
  • Farbige TFT-Anzeige zur gleichzeitigen Anzeige von Ist- und Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
  • Navigation im Klartextmenü
  • Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Elektronische Füllstandsanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
  • Leistungsstarke Druckpumpe mit USB-Schnittstelle als Standard
    • Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
  • Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
  • Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
  • Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
  • SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
  • Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
  • Kühlluft-Kondensator
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
    • Druckeinstellung: Bypass
    • Höchstfüllvolumen: 15 L
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Zwei Nippel 3/4 in. mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse
  • Spezifikation
    Temperaturbereich -20 °C° bis +80 °C°
    Max. Druck 0,9 bar
    Leistungsaufnahme 2,6 kW
    Spannung 230 V