Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Membranpumpe MD 12C NT VARIO™ Select
Diese MD 12C NT VARIO select Pumpen bieten ein besonders hohes Saugvermögen bis nahe an das sehr gute Endvakuum und erfüllen hohe Vakuumanforderungen für die meisten Lösemittel. Die konsequente Auslegung auf höchste Chemikalienbeständigkeit ermöglicht nahezu universellen Einsatz in Chemie und Pharmazie.
11340.00 €
Spezifikation
Enthält | Montierte Pumpe, manuell |
---|---|
Geräuschpegel | 47 dBA |
Gewicht (metrisch) | 28,9 kg |
Flussrate | 14,3 m3/h |
Gesamthöhe (metrisch) | 450 mm |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Max. Vakuum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Max. Vakuum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17744909
![]() |
VACUUBRAND™
25743750 |
CEE | 3 mbar |
11340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17754909
![]() |
VACUUBRAND™
25743752 |
UK | 1,5 mbar |
11340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Vakuumprozessen vereinfacht die Arbeit im Labor
- automatische Siedepunkterkennung und Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
- erfüllt Vakuumanforderungen für die meisten hochsiedenden Lösemittel in großen Mengen
- unübertroffene Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
Spezifikation
Montierte Pumpe, manuell | |
28,9 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP 40 | |
Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen |
47 dBA | |
14,3 m3/h | |
533 mm | |
Vakuumsystem | |
1,1 bar | |
200/230 V |