Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ MD 12 NT Select Membranpumpe
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Diese leistungsstarke Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen nicht korrosiver Gase eignet sich ideal für Anwendungen mit höherer Gaslast oder zum schnellen Abpumpen von Vakuumkammern.
Marke: VACUUBRAND™ 25743150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
- Hohe Pumpgeschwindigkeit und tiefes Endvakuum
- TURBO·-MODUS für die Verwendung als Vorpumpe für Turbopumpen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
1,5 mbar | |
50 dBA | |
31,6 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP 40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |
Montierte Pumpe, Schalldämpfer, manuell | |
CEE | |
13,4 m3/h | |
552 mm | |
Vakuumsystem | |
Anwendungen mit hoher Gaslast, schnelles Abpumpen von Vakuumkammern | |
Vorvakuum für Turbomolekularpumpen |