Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3003 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed while an exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents. The automatic evaporation mode is perfect for controlling applications such as rotary evaporation.
Marke: VACUUBRAND™ 20738450
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Ideal zur Verdampfung von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt auch bei niedrigen Temperaturen
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Durch die hohe Pumpgeschwindigkeit und das tiefe Endvakuum geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt auch bei niedriegen Temperaturen
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Die VACUU·SELECT-Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung aufrecht zu erhalten
- Die VARIO-Drehzahlregelung sorgt für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
- Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
0,6 mbar (ohne Gasballast), 1,5 mbar (mit Gasballast) | |
24,3 kg | |
30-2400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
PC 3003 VARIO Select | |
CEE | |
21,1 kg | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP40 | |
Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Trockenkammern | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. den USA | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
43 dBA | |
0,53 kW | |
40 °C | |
2,8 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
4 | |
4 | |
200/230 V |