Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pump, PC 3010 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed. This model supports high pumping speed and includes an exhaust vapor condenser. Sufficient for use with floor-standing rotary evaporators, vacuum drying ovens, and work in miniplants, kilo labs, and scale-up facilities.
Marke:  VACUUBRAND™ 20744850
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16221812
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Ideal zur Verdampfung großer Mengen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder  einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT-Steuerung den Siedepunkt der Lösungsmittel und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten
  • VARIO Motordrehzahlregelung gewährleistet außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
  • Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
  • Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pump, PC 3010 VARIO Select > CEE