Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Membran-Chemiepumpe, MD 4C VARIO Select
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Erfüllt die hohen Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Die VACUU·SELECT-Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung aufrecht zu erhalten
- Der VARIO-Motordrehzahlregler bietet außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 24,1 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 30-2400 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 325 x 243 x 245 mm |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | MD 4 C VARIO Select |
| Geräuschpegel | 43 dBA |
| Mehr anzeigen |