Learn More
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 5 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem Kunststoff und mit Stahlkolben für den Einsatz über längere Zeit
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Das gewünschte Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes eingestellt werden.
- Einfach und sicher durch Einrasten beim Einstellen
- Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
- Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 6.0 %, ± 0.8 % |
| Zertifizierung/Konformität | EC/IVD, ISO8655 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 959 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Pluripet II 20 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 20 μl |
| Schritten | 0,1 μl |