Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 323 mit Pumpenkopf 313DW
Artikelnummer. p-8011110
Click to view available options
Pumpenkopf:
313D
323Du
323E/D
323S/D
323U/D
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12416350
Marke: Watson-Marlow 030.3134.3DU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323E/D verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323E/DDu Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DU und 323E/DU Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323E/DS hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E/DE Pumpen mit manueller Steuerung
  • Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
    • 313D und 313D2 Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
    • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
    • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
    • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
    • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Regelungsart Variable Speed
    Displaytyp LCD
    Schutzart Gehäuse IP31
    Flussrate 0.81 to 2000 mL/min
    Motor Speed 3.0 to 400 rpm
    Umkehrbar Yes
    Externe Steuerung Manual or remote 4-20mA or 0-10V analogue auto-control or RS232 control commands.
    Pumpenkopf 323S/D
    Abmessungen (L x B x H) 230 x 230 x 132 mm
    Spannung 100/120/220/240 V