Learn More
Varenicline tartrate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18712524
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Selective α4β2 partial agonist; orally active
Orally active, subtype-selective partial agonist at α4β2 nicotinic receptors (Ki values are 0.06, 240, 322 and 3540 nM for α4β2, α3β4, α7, α1βγδ receptors respectively). Reduces nicotine-evoked dopamine release in vitro and decreases nicotine self-administration in vivo. Also potently activates PSAM4-5-HT3 and PSAM4-GlyR chimeric ion channels (EC50 values are 4 and 1.6 nM, respectively)
Chemische Identifikatoren
CAS 375815-87-5
Summenformel C17H19N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 361.354
InChI-Schlüssel TWYFGYXQSYOKLK-ZBABXEQTSA-N
Synonym varenicline tartrate
PubChem CID 124080896
SMILES C1C2CNCC1C3=CC4=NC=CN=C4C=C23.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Varenicline tartrate
Menge 10 mg
Formelmasse 361.37
Reinheit (%) >99%