Learn More
Vanillin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459103
Vanillin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459103
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11459103
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11169.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vanillin ist ein Aromastoff, der in süßen Lebensmitteln, Speiseeis und Schokolade verwendet wird. Verwendung in Parfüms sowie zur Kontrolle der unangenehmen Gerüche in Medikamenten. Dient als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Verwendung in der Dünnschichtchromatographie als Allzweck-Färbemittel für die Entwicklung von TLC-Platten, um Komponenten eines Reaktionsgemisches visualisieren zu können. Ebenso kann die Hydrochloridfärbung von Vanillin zur Visualisierung der Lokalisierung von Tanninen in Zellen verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Vanillin ist ein Aromastoff, der in süßen Lebensmitteln, Speiseeis und Schokolade verwendet wird. Verwendung in Parfüms sowie zur Kontrolle der unangenehmen Gerüche in Medikamenten. Dient als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Verwendung in der Dünnschichtchromatographie als Allzweck-Färbemittel für die Entwicklung von TLC-Platten, um Komponenten eines Reaktionsgemisches visualisieren zu können. Ebenso kann die Hydrochloridfärbung von Vanillin zur Visualisierung der Lokalisierung von Tanninen in Zellen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Diethylether, Aceton, Methanol, Benzol, Petrolether, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Eisessigsäure, Pyridin und in wässrigen Lösungen von Alkalihydroxiden.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkalien und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillin
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 170°C (15 mmHg)
Flammpunkt 153°C (307°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 472792
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9932
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,diethyl ether,acetone,methanol,benzene,petroleum ether,chloroform,carbon disulfide,glacial acetic acid,pyridine and in aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
ChargennummerQ07L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
ChargennummerT11K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
ChargennummerY02J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
ChargennummerY01J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanillin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vanillin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >