Learn More
Vanillin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10574071
Brand: Thermo Scientific Acros 140820020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Vanillin
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 170°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 2 g
Beilstein 08, 247
Merck Index 15, 10120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform,ether,,carbon disulfide and methanol,soluble in oils,aq. solutions of alkali hydroxide,s
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanillin
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.