Learn More
Vanadium(V)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361428
Vanadium(V)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361428
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11361428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010904.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vanadium pentoxide is the precursor to alloys of vanadium. It is widely used as an industrial catalyst for the manufacture of sulfuric acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, acrylic acid, oxalic acid and anthraquinone. It finds application as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging, and as an ethanol sensor in ppm (parts per million) levels. It is also used in vanadium redox batteries, which are used for energy storage in power facilities, such as wind farms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) oxide
Schmelzpunkt 690°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Formelmasse 181.88
Dichte 3.357 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
Chargennummer10245608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
ChargennummerG22M23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
ChargennummerH06J08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
ChargennummerK03P28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010904.09,010904.18,010904.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vanadium oxide
Name des Produkts
Vanadium(V)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >