Learn More
Vanadium(V)-oxid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.51 € - 464.31 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-62-1 |
---|---|
Summenformel | O5V2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.88 |
MDL-Nummer | MFCD00011457 |
InChI-Schlüssel | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
PubChem CID | 14814 |
ChEBI | CHEBI:30045 |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10033623
|
Thermo Scientific Acros
207991000 |
100 g | Kunststoffflasche |
41.51 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10194640
|
Thermo Scientific Acros
207995000 |
500 g | Kunststoffflasche |
135.68 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10594464
|
Thermo Scientific Acros
207990025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
464.31 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1314-62-1 | |
181.88 | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
14814 | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
CHEBI:30045 |
Spezifikation
1750.0°C | |
690.0°C | |
1314-62-1 | |
Pulver, Kristalle oder Stückchen | |
O5V2 | |
MFCD00011457 | |
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride | |
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium | |
14814 | |
181.88 | |
3.35 |
Vanadium(V) oxide | |
98+% | |
Blau | |
98% min | |
V2O5 | |
15, 10107 | |
Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol | |
O=[V](=O)O[V](=O)=O | |
181.88 | |
CHEBI:30045 | |
≥98% | |
3.3500g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Schädigt die Organe Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YW2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only