Learn More
Vanadium-Standard, 5000μ g/g in Grundöl 75 (Öl, Plasmaqualität), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11460319 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11460319
Marke: SPEX Certiprep ORGV84Z
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
V5000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadiumöl-Standard für die Verschleißmetallanalyse
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-62-2, 8042-47-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel V
MDL-Nummer MFCD00011453
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [V]
IUPAC-Name Vanadium
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:35170
Güte Öl/Plasma
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch