Learn More
Cytiva™ Ventil, MD 110/03/10
Click to view available options
:
Ventil
Beschreibung
- Product Type: Valve
- Model: MD110/03/10
- For Use With (Equipment): MD110 Series Pressure Filtration Manifolds
- Quantity: 1 Pk.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MD110 Series Pressure Filtration Manifolds |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | MD110/03/10 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Menge | Je 1 |
| Serie | MD 110 |
| Typ | Ventil |