Learn More
Brady™ Ventil- und elektrischer Sperrsatz
Artikelnummer. p-8005179
Click to view available options
Produkttyp:
Ventil- und elektrischer Sperrsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11756795
Marke: Brady™ 806186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This combination Valve and Electrical Lockout Kit gives you everything you need to lock out the most common mechanical and electrical control points.
  • Our combination lockout kit gives you everything you need to lock out the most common mechanical and electrical control points.
Spezifikation
Produkttyp Ventil- und elektrischer Sperrsatz
Alternate Part Number Valve and Electrical Lockout Kit (FF)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockier- und Verriegelungssystem
Enthält Große Befestigungsvorrichtung, großer Verriegelungsarm, Kabelbinder
Menge Je 1