Learn More
STEMCELL Technologies Valproic Acid (Sodium Salt)
Epigenetic modifier; Inhibits histone deacetylase (HDAC)1
Marke:  STEMCELL Technologies 72292
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 16313287
  • 66.15 € / 500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • VaLproic Acid (VPA) is a short-chain fatty acid that acts as an epigenetic modifier by inhibiting Histone Deacetylases (HDACs) with IC50 values ranging from 0.4 - 3 mM
  • VPA can also increase γ­aminobutyric acid (GABA) levels via inhibition of enzymes involved in GABA metabolism
  • Other effects include depletion of cellular inositol by inhibiting myo-inositol-1-phosphate synthase
  • (Gottlicher et al.), Khan et al.), Phiel et al.), Rosenberg)
  • Enables chemical reprogramming (without genetic factors) of mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem (iPS) cells, in combination with CHIR99021, Forskolin, Tranylcypromine, 3-Deazaneplanocin A, and E-616452 (Hou et al.)
  • Increases the reprogramming efficiency of mouse embryonic fibroblasts to iPS cells (Huangfu et al. 2008a)
  • Promotes reprogramming of human fibroblasts to iPS cells using only 2 factors, OCT4 and SOX2 (Huangfu et al. 2008b)
  • Direct lineage reprogramming of fibroblasts to mature neurons, in combination with CHIR99021, RepSox, Forskolin, SP600125, Gö6983 and Y-27632 (Hu et al.)
  • Mediates ex vivo expansion of cord blood CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells (Chaurasia et al.)
  • Promotes the proliferation and self-renewal of human and mouse hematopoietic progenitor cells (Bug et al.), De Felice et al.)
  • Promotes differentiation of neurons and suppresses differentiation of astrocytes and oligodendrocytes from rat neural progenitor cells (Hsieh et al.), Jung et al.)
  • Promotes osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (Cho et al.)
Spezifikation
Spezifikation
1069-66-5
500 mg
≥ 95 %
2-Propylvaleric acid; Sodium valproate; VPA
C8H15O2 · Na
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.