Learn More
Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor™ 7000
Artikelnummer. 13415129 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3 kg
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13415129
Marke: Ohaus™ 30031824
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kompakte, zuverlässige und langlebige Lebensmittelwaage, die Ihre Produktivität beim Wägen und Dosieren von Lebensmitteln erhöht.
  • Berührungslose Sensoren an der Vorder- und Rückseite minimieren die Kontamination der Waage.
  • Zwei hintergrundbeleuchtete Displays ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen durch zwei Bediener.
  • Schnelle Stabilisierung sorgt für erstklassigen Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Akkulaufzeit 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp Ethernet (als Zubehör erhältlich) USB (als Zubehör erhältlich) RS232 (im Lieferumfang enthalten) Zweite RS232 (als Zubehör erhältlich)
Bauweise ABS-Gehäuse, Edelstahlplattform, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüverriegelungsschalter, vordere Füllstandsanzeige
Fassungsvermögen 6 kg
Displaytyp Dual-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LED
Lesbarkeit 0,200000 g
Enthält RS232, Netzstrom, wiederaufladbarer Akku, Abdeckung für den Gebrauch
Linearität 0,500000 g
Material ABS-Gehäuse, Plattform aus Edelstahl
Modell Gehäuse V71P6T
Wiederholgenauigkeit 0,500000 g
Abmessungen (L x B) 311,00 x 327,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 311,00 x 327,00 x 117,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,20 in.
Länge (metrisch) 311,00 mm
Länge (metrisch) Schale 225 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,90 in.
Breite (metrisch) 327,00 mm
Breite (metrisch) Schale 300 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,60 in.
Höhe (metrisch) 117,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,20 in.
Tiefe (metrisch) 311,00 mm