Learn More
Ohaus™ Valor 3000 Xtreme Kompaktwaage für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Artikelnummer. p-8009914 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Modell:
Gehäuse V31X3
Gehäuse V31X501
Gehäuse V31X6
Gehäuse V31XH2
Gehäuse V31XH202
Gehäuse V31XH4
Gehäuse V31XH402
Gehäuse V31XW3
Gehäuse V31XW301
Gehäuse V31XW6
Akkulaufzeit:
120 Std. mit Alkalizellen
50 Std. mit Alkalizellen
Lesbarkeit:
0,010000 g
0,100000 g
0,500000 g
1,000000 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10658215
Marke: Ohaus™ 71210130
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Robustes, umfassendes Edelstahldesign in einer leistungsstarken, tragbaren Waage. Die Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme kompakten Lebensmittelwaagen enthalten Software für allgemeine Wägungen, Prozentwägungen und relative Dichte und sind daher ideal für eine Vielzahl von Wäge- und Messanwendungen in Lebensmitteln geeignet.
Valor3000 Xtreme Skalen setzen die OHAUS Tradition fort, nur schwer zu übertreffende, hochwertige und langlebige Produkte zu bauen, die einfach in der Bedienung sind. Zu den Merkmalen gehören eine hohe Präzision von bis 40,000 D Lesbarkeit, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit sowie das schlanke und kompakte Edelstahlgehäuse. Die wasserdichten Optionen (wasserdichte Modell gemäß NEMA 4X/IP 65) sorgen dafür, dass das Valor3000 Xtreme auch in anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden kann.
  • NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme und garantiert so die Integrität und Sicherheit aller auf der Waage gewogen Lebensmittel
  • Erfordert nur sehr wenig Platz und bietet vom Benutzer einstellbare Filter- und Stabilitätseinstellungen für präzise Vorgänge unter zugigen und instabilen Bedingungen
  • Bietet Auflösungen von bis zu 40,000 d und 0.01 g für präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das komplett aus Edelstahl bestehende Gehäuse mit der abnehmbaren Wägeschale aus Edelstahl ist Chemikalien-beständig, langlebig und leicht zu reinigen
  • Der erweiterte Überlastschutz mit der 10-fachen Kapazität eignet sich ideal für raue Umgebungen, in denen die Kapazität häufig überschritten wird
  • Die SmarText™ Benutzeroberfläche verfügt über ein helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfache Textaufforderungen, mit denen die Bedienung des Valor 3000 Xtreme sehr einfach ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 50 Std. mit Alkalizellen
Akkutyp 4 C (1.5 V)-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kalibrierung Digital extern
Zertifizierung/Konformität NSF/ANSI CE-gelistet
Anschlusstyp Nicht zutreffend
Bauweise Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn, Wägezellenverriegelung
Fassungsvermögen 2 kg
Displaytyp LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,100000 g
Art des Tastenfelds Mechanik
Linearität 0,100000 g
Material Edelstahl
Modell Gehäuse V31XH2
Stabilisierungszeit 3 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Typ Valor™ 3000 Xtreme Compact Lebensmittelwaage
Wägemodi lb, dezimal oder Bruch oz, lb:oz, Fluid oz (von Wasser), kg, g
Abmessungen (L x B) 218,00 x 186,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 218 x 186 x 77 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,50 in.
Länge (metrisch) 218 mm
Länge (metrisch) Schale 146 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,30 in.
Breite (metrisch) 186 mm
Breite (metrisch) Schale 158 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,00 in.
Höhe (metrisch) 77 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,50 in.
Tiefe (metrisch) 218,00 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Gewicht (metrisch) 1,3 kg
Elektrische Anforderungen 9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 50/60 Hz
Spannung 9 V
Frequenz 50/60 Hz