Learn More
Ohaus™ Valor 3000 Xtreme Kompaktwaage für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Robustes, umfassendes Edelstahldesign in einer leistungsstarken, tragbaren Waage. Die Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme kompakten Lebensmittelwaagen enthalten Software für allgemeine Wägungen, Prozentwägungen und relative Dichte und sind daher ideal für eine Vielzahl von Wäge- und Messanwendungen in Lebensmitteln geeignet.
Marke:  Ohaus™ 71210132
251.56 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10165924
  • 369.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Valor3000 Xtreme Skalen setzen die OHAUS Tradition fort, nur schwer zu übertreffende, hochwertige und langlebige Produkte zu bauen, die einfach in der Bedienung sind. Zu den Merkmalen gehören eine hohe Präzision von bis 40,000 D Lesbarkeit, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit sowie das schlanke und kompakte Edelstahlgehäuse. Die wasserdichten Optionen (wasserdichte Modell gemäß NEMA 4X/IP 65) sorgen dafür, dass das Valor3000 Xtreme auch in anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden kann.
  • NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme und garantiert so die Integrität und Sicherheit aller auf der Waage gewogen Lebensmittel
  • Erfordert nur sehr wenig Platz und bietet vom Benutzer einstellbare Filter- und Stabilitätseinstellungen für präzise Vorgänge unter zugigen und instabilen Bedingungen
  • Bietet Auflösungen von bis zu 40,000 d und 0.01 g für präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das komplett aus Edelstahl bestehende Gehäuse mit der abnehmbaren Wägeschale aus Edelstahl ist Chemikalien-beständig, langlebig und leicht zu reinigen
  • Der erweiterte Überlastschutz mit der 10-fachen Kapazität eignet sich ideal für raue Umgebungen, in denen die Kapazität häufig überschritten wird
  • Die SmarText™ Benutzeroberfläche verfügt über ein helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfache Textaufforderungen, mit denen die Bedienung des Valor 3000 Xtreme sehr einfach ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120 Std. mit Alkalizellen
Digital extern
Nicht zutreffend
6 kg
1,000000 g
1,000000 g
Gehäuse V31X6
0 °C bis 40 °C
lb, dezimal oder Bruch oz, lb:oz, Fluid oz (von Wasser), kg, g
218 x 186 x 77 mm
218 mm
7,30 in.
158 mm
77 mm
218,00 mm
1,3 kg
9 V
4 C (1.5 V)-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
NSF/ANSI CE-gelistet
Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn, Wägezellenverriegelung
LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Mechanik
Edelstahl
3 Sekunden
Valor™ 3000 Xtreme Compact Lebensmittelwaage
218,00 x 186,00 mm
8,50 in.
146 mm
186 mm
3,00 in.
8,50 in.
120 mm
9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 50/60 Hz
50/60 Hz