Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Waage
Die OHAUS™ Valor™ 2000 Waage bietet eine große LED-Anzeige an der Vorder- und Rückseite und ist somit ideal für den Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen geeignet.
Marke:  OHAUS™ 30072315
222.81 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15496101
  • 327.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robuste Tastatur aus Polycarbonat bietet Schutz vor Messern und anderen scharfen Instrumenten, die bei der Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -portionierung verwendet werden.
  • Das einzigartige Durchfluss-Design gemäß IP68 sorgt dafür, dass die NSF-zertifizierte Valor 2000 Feuchtigkeit in der Waage abführt, wenn sie unter nassen Bedingungen verwendet wird.
  • Die Stabilisierungszeit beträgt weniger als eine halbe Sekunde.
  • Große LED-Anzeigen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen ein einfaches Ablesen, sodass zwei Bediener eine Waage gemeinsam nutzen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
6,00 kg
1,000000 g
V22PWE6T
1,000000 g
-10 °C bis +40 °C
256 x 280 x 121 mm
ABS-Gehäuse mit Edelstahlplattform (PW), Edelstahlgehäuse und -plattform (XW), Füllstandsanzeige im vorderen Bereich
Dual-LED
1,000000 g
IPX8
0,500 Sekunden
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
5,000 kg
Name des Produkts
OHAUS™ Valor™ 2000 Waage > Modell: V22PWE6T