Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Waage
Die OHAUS™ Valor™ 2000 Waage bietet eine große LED-Anzeige an der Vorder- und Rückseite und ist somit ideal für den Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen geeignet.
Marke: OHAUS™ 30072318
321.40 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die robuste Tastatur aus Polycarbonat bietet Schutz vor Messern und anderen scharfen Instrumenten, die bei der Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -portionierung verwendet werden.
- Das einzigartige Durchfluss-Design gemäß IP68 sorgt dafür, dass die NSF-zertifizierte Valor 2000 Feuchtigkeit in der Waage abführt, wenn sie unter nassen Bedingungen verwendet wird.
- Die Stabilisierungszeit beträgt weniger als eine halbe Sekunde.
- Große LED-Anzeigen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen ein einfaches Ablesen, sodass zwei Bediener eine Waage gemeinsam nutzen können.
Spezifikation
50 Stunden mit wiederaufladbarem Akku | |
15,00 kg | |
2,000000 g | |
V22XWE15T | |
2,000000 g | |
-10 °C bis +40 °C | |
256 x 288 x 124 mm |
ABS-Gehäuse mit Edelstahlplattform (PW), Edelstahlgehäuse und -plattform (XW), Füllstandsanzeige im vorderen Bereich | |
Dual-LED | |
2,000000 g | |
IPX8 | |
0,500 Sekunden | |
Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze | |
5,000 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Valor™ 2000 Waage > Modell: V22XWE15T
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur