Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Waage
Artikelnummer. 15436111 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15436111
Marke: OHAUS™ 30072317
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die OHAUS™ Valor™ 2000 Waage bietet eine große LED-Anzeige an der Vorder- und Rückseite und ist somit ideal für den Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen geeignet.
  • Die robuste Tastatur aus Polycarbonat bietet Schutz vor Messern und anderen scharfen Instrumenten, die bei der Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -portionierung verwendet werden.
  • Das einzigartige Durchfluss-Design gemäß IP68 sorgt dafür, dass die NSF-zertifizierte Valor 2000 Feuchtigkeit in der Waage abführt, wenn sie unter nassen Bedingungen verwendet wird.
  • Die Stabilisierungszeit beträgt weniger als eine halbe Sekunde.
  • Große LED-Anzeigen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen ein einfaches Ablesen, sodass zwei Bediener eine Waage gemeinsam nutzen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Akkulaufzeit 50 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Bauweise ABS-Gehäuse mit Edelstahlplattform (PW), Edelstahlgehäuse und -plattform (XW), Füllstandsanzeige im vorderen Bereich
Fassungsvermögen 6,00 kg
Displaytyp Dual-LED
Lesbarkeit 1,000000 g
Linearität 1,000000 g
Modell V22XWE6T
Schutzartklasse IPX8
Wiederholgenauigkeit 1,000000 g
Stabilisierungszeit 0,500 Sekunden
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Pfund:Unze
Abmessungen (L x B x H) 256 x 288 x 124 mm
Gewicht (metrisch) 5,000 kg