Learn More
Thermo Scientific™ Validex™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Artikelnummer. 11848273 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11848273
Marke: Thermo Scientific™ CRS05
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen.
Validieren Sie das Leistungsverhalten des Flüssigpartikelzählers mit den Thermo Scientific™ Validex™ Zähl-Normalen in Präzisionsgrößen. Hervorragend geeignet für die Kalibrierung und Validierung von Geräten in der Trinkwasserindustrie und für die Zählung und Kalibrierung von Flüssigpartikeln mit niedrigem Gehalt; Normale enthalten NIST™-rückführbare Polymerpartikel in hochreinem Wasser in Konzentrationen, die sich ideal zum Validieren des Leistungsverhaltens von Flüssigpartikelzählern eignen.
Partikelzählung in der Trinkwasserindustrie ist schnell zu einer unverzichtbaren Technologie geworden, wenn es um das Optimieren der Wasserqualität geht. Die meisten Partikelzähler, die in der Trinkwasserindustrie zum Einsatz kommen, arbeiten nach dem Prinzip der Lichtabschattung durch einzelne Partikel.
Eigenschaften:
  • Zusammensetzung der Suspension zur Förderung der Partikeldispersion optimiert
  • Enthält 500 ml Suspension bei einer Nennkonzentration von 1000 Partikeln pro Milliliter
  • Rührstab zur Unterstützung der Dispersion in der Flasche enthalten
  • Zertifizierte Konzentration
  • Hochreines Verdünnungsmittel
  • Keine Verdünnung erforderlich
  • Probenentnahme direkt aus der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden
  • Größere Volumina für adäquate Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Enthält geringe Mengen von Tensiden
Konzentration 1.000 Partikel/ml 10 %
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Polymerpartikel in Wasser
Beschreibung Speziell entwickelt für die Trinkwasserbranche zur Leistungsvalidierung von Flüssigpartikelzählern.
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Validierung von Flüssigpartikelzählern
Material Polystyrol
Produkttyp Partikel für die Zählkontrolle
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 1,05g/cm³
Menge 500 mL
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen < 3
Stabilität Produkt ist mindestens 3 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 5 μm