missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valganciclovir-Hydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15618735
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Valganciclovirhydrochlorid, 97+%, Acros Organics, Menge: 1 g, Molekulargewicht: 390,82, Prozent Reinheit: 97+%, Assay-Prozentbereich: 97 % min. (Summe aus zwei Diastereomeren) (HPLC), CAS: 175865-59-5, Formelgewicht: 390,82, Gesundheitsgefahr 1: GHS-Signalwort: Gefahr

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Valganciclovir Hydrochlorid
CAS 175865-59-5
Prozentgehaltsbereich Min. 97 % (Summe aus zwei Diastereomeren) (HPLC)
Synonym valcyte tn
Menge 1 g
Summenformel C14H23ClN6O5
Formelmasse 390,82
Reinheit +97 %

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'