Learn More
Thermo Scientific™ Hochdruck-Edelstahlmuttern und -Ferrulen
Mit diesen Spritzenanschlüssen, Ferrulen und Muttern können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Valco™ Injektoren für HPLC aufrecht erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ U-400X
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446934
  • 87.49 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesem Valco™ HPLC-Injektorzubehör aus Spritzenanschlüsse, Ferrulen und Muttern erhalten Sie die Leistung Ihres Thermo Scientific™ Valco Injektors für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) aufrecht.
  • Entwickelt für Konfigurationen mit 10-32 Anschlüssen
  • Grat- und schadstofffrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochdruck-Überwurfschraube
316-Edelstahlmutter für 1/16-in.-Schläuche (0,0625 in.)
HPLC-Injektoren mit Konfiguration mit 10–32 Anschlüssen
10 Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.