Learn More
Thermo Scientific™ Hochdruck-Edelstahlmuttern und -Ferrulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit diesem Valco™ HPLC-Injektorzubehör aus Spritzenanschlüsse, Ferrulen und Muttern erhalten Sie die Leistung Ihres Thermo Scientific™ Valco Injektors für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) aufrecht.
- Entwickelt für Konfigurationen mit 10-32 Anschlüssen
- Grat- und schadstofffrei
Specifications
Specifications
| Typ | Valco Männliche Sechskantmutter |
| Beschreibung | Valco 10-32-Sechskantmutter mit Außengewinde; Edelstahl; |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Injektoren mit Konfiguration mit 10–32 Anschlüssen |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 10 Packung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.