Learn More
Thermo Scientific™ Hochdruck-Edelstahlmuttern und -Ferrulen
Mit diesen Spritzenanschlüssen, Ferrulen und Muttern können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Valco™ Injektoren für HPLC aufrecht erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ U-401X
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10170983
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Valco™ HPLC-Injektorzubehör aus Spritzenanschlüsse, Ferrulen und Muttern erhalten Sie die Leistung Ihres Thermo Scientific™ Valco Injektors für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) aufrecht.
  • Entwickelt für Konfigurationen mit 10-32 Anschlüssen
  • Grat- und schadstofffrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Ferrule
0,625 in.
10 Packung
Edelstahl-Ferrule für 1/16-Zoll-Schläuche (0,0625 Zoll)
HPLC-Injektor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.