Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touchscreen-Vakuumregler
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Anwendungen:
Gefriergetrocknet
Molekulardestillation
Rotationsverdampfung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Findet automatisch Siedepunkte
- Vorprogrammierte Routinen für Vakuumöfen, Geltrockner, Filtration und mehr
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Routinen in wenigen Minuten
- Für Rotationsverdampfer und andere Membranpumpenanwendungen
- Pirani Steuerungspakete für die Kurzweg-Destillation und andere Drehschieber-/Scrollpumpen
- Zwei verschiedene Pirani-Pakete für Pumpen mit KF16- oder KF25-Flanschen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 10 bis 3 mbar/Torr/hPa |
| Regelung | Touch screen |
| Enthält | Regler, Magnetventil, T-Stück, passende KF25-Spannungs- und Zentrierringe, Stromversorgung |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, universal |
| Material | Kapazitive und Pirani-Wandler aus Aluminiumoxidkeramik |
| Steckertyp | CEE/US/CH/UK/AUS/CN |
| Zur Verwendung mit | Mit Drehschieberpumpen kompatibel |
| Anwendungen | Gefriergetrocknet |
| Maximaler Druck | 1080 mbar |
| Spannung | 100 bis 240 Volt Wechselstrom |