Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touchscreen-Vakuumregler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15922861 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Anwendungen:
Gefriergetrocknet
Molekulardestillation
Rotationsverdampfung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15922861
Marke: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20700100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Intuitive Bedienung von Rotationsverdampfung, Kurzweg-Destillation und mehr
  • Findet automatisch Siedepunkte
  • Vorprogrammierte Routinen für Vakuumöfen, Geltrockner, Filtration und mehr
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Routinen in wenigen Minuten
  • Für Rotationsverdampfer und andere Membranpumpenanwendungen
  • Pirani Steuerungspakete für die Kurzweg-Destillation und andere Drehschieber-/Scrollpumpen
  • Zwei verschiedene Pirani-Pakete für Pumpen mit KF16- oder KF25-Flanschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 10 bis 3 mbar/Torr/hPa
Regelung Touch screen
Enthält Regler, Magnetventil, T-Stück, passende KF16-Spannungs- und Zentrierringe, Stromversorgung
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, universal
Material Kapazitive und Pirani-Wandler aus Aluminiumoxidkeramik
Steckertyp CEE/US/CH/UK/AUS/CN
Zur Verwendung mit Mit Drehschieberpumpen kompatibel
Anwendungen Molekulardestillation
Maximaler Druck 1080 mbar
Spannung 100 bis 240 Volt Wechselstrom