Learn More
Fisherbrand™ Vakuumregulator mit Messuhr
Entwickelt für die Verwendung mit Fisherbrand Membran-Vakuumpumpen für chemische Anwendungen. Die Fisherbrand™ Vakuumregulatoren verfügen über ein Regelventil für den Einlass, das die Einstellung des Enddrucks ermöglicht.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
- Mit DN8-Schlauchtülle für Vakuumschlauch mit 8 mm Innendurchmesser
- Das Regulierventil für den Einlass ermöglicht die Einstellung des Enddrucks.
- Die Messuhr zeigt den Vakuumpegel an.
- Das Luftregulierventil ist direkt an der Pumpe montiert.
- Für chemikalienbeständige Membran-Vakuumpumpe, Kat.- Nr. 10287097
Spezifikation
Mit DN8-Schlauchtülle für 8 mm Schlauchinnendurchmesser | |
Vakuumregler DBR-B mit Messuhr | |
Für Fisherbrand Chemical Duty Membran-Vakuumpumpe, Kat. Nr. 10287097 |