Learn More
Welch Ilmvac™ CHEMICAL RESIST.PUMP 50MB 20M/MIN 20M/MIN
Artikelnummer. 12602623 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12602623
Marke: Welch Ilmvac™ 41242102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vakuumpumpe, Mpc 110E Membran, chemikalienbeständig, 90 bis 260 V, 50/60 Hz, 235 mm x 140 mm x 277 mm, 20 l/min Flussrate, < 50 mbar Endvakuum
90-260 V 50/60 Hz 235 mm x 140 mm x 277 mm 20 l/min Durchflussrate, <50 mbar Endvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 50 mbar
Flussrate 20 l/min
Pumpentyp Vakuumpumpe