Learn More
Memmert™ Vakuumofen VO
Artikelnummer. p-7237833 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
29 l
49 l
101 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15949406
Marke: Memmert™ VO29
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Pulver- und Granulattrocknung, die Bestimmung des Wassergehalts zur Qualitätssicherung, das Trocknen von Kulturen und Probiotika, die Konservierung und Dehydrierung von Lebensmitteln sowie das Trocknen von elektronischen Komponenten.
Kraftvoll, sanft und Turbo schnell – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Vakuumofen VO.
  • Modellgrößen:29, 49, 101
  • Temperatureinstellbereich:+20°bis +200 °C
  • Vakuumeinstellbereiche:5-1100 mbar
  • 1 Modellvariante:TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Digitale elektronische Druckregelung für eine drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
  • Multi-Level-Heating & Sensing: Intelligente Direktheizung über individuell platzierbare Thermoregale mit separaten Sensoren garantiert kurze Heiz- und Prozesszeiten
  • Durch den direkten Kontakt zwischen Heizung und Last entsteht praktisch
    kein Wärmeverlust, jedes Thermoregal kann separat gesteuert und kalibriert werden
  • Die Regelkreise reagieren präzise auf unterschiedliche Belastungen oder Feuchtigkeit und halten eine konstante Solltemperatur während der Vakuumtrocknung aufrecht.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Vakuum, Programmzeit, Zeitzonen
  • Enorme Energieeinsparung durch stufenlos einstellbare Vakuumpumpe
In Kombination mit der drehzahlgeregelten, chemisch beständigen Vakuumpumpe spart die Serie VO im Rampenbetrieb rund 70 % Energie im Vergleich zu einer unkontrollierten Pumpe.Das Endvakuum von bis zu 2 mbar ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, und dank der bedarfsorientierten Pumpensteuerung und damit optimierter Spülprozesse haben die Membranen eine deutlich höhere Lebensdauer.
Spezifikation
Kammermaterial Hermetisch verschweißter Edelstahl-Innenraum aus extrem korrosionsbeständigem Edelstahl, Material 1.4404
Reglertyp TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
Kapazität (metrisch) 29 l
Temperatur (metrisch) +20 (mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur) bis +200 °C
Typ Vakuumofen
Display 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Material Edelstahl
Max. Einschublast 20 kg
Anschlüsse Ethernet-Schnittstelle oder USB-Anschluss
Sicherheitsmerkmale AutoSAFETY: zusätzlich integrierter Über- und Untertemperaturschutz “ASF”, folgt automatisch dem Sollwert in einem voreingestellten Toleranzbereich, Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizung wird bei Übertemperatur abgeschaltet, Kompressor bei Untertemperatur
Einschubmaterial Aluminium, Material 3.3547 (ASTM B209)
Zeitschaltuhr Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Vakuumbereich 5 bis 1100 mbar
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 385 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 550 x 400 x 607 mm
Versandgewicht (metrisch) 76 kg
Gewicht (metrisch) 55 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz