Learn More
Cytiva Klemme
Artikelnummer. 11364924
Click to view available options
Typ:
Verschlussklemme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11364924
Marke: Cytiva 10443005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kolben sind sicher zu klammern, um Verschütten und Bruch bei der Verwendung von Vakuum-/Saugfiltrationseinrichtungen mit Glasfritten zu vermeiden. Die Whatman™ Vakuumfiltrationsvorrichtungsklemme enthält Feder- oder Verriegelungsklammern für die Verwendung mit GV 025/0 oder GV 100/0 Vakuumfiltereinheiten.
Whatman Vakuumfiltergeräte aus Glas mit Glasfrittenfilter, Gummistopfenanschluss und Membranfilterzubehör sind chemisch beständig gegen die meisten wässrigen, organischen, sauren und ätzenden Lösungen. Sie sind autoklavierbar und können bis zu 200 °C verwendet werden.
  • GV 025/0/06: Federklemme für 60 ml-Vakuumfiltrationseinheit
  • GV 100/0/06: Verschlussklemme mit Silikon-O-Ring für 500 ml-Vakuumfiltrationseinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) GV 100/0 Vakuumfiltergerät
Probenvolumen 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuum-/Saugfiltration
Enthält Dichtungsring aus Silikon
Modell GV 100/0/06
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 392 °F
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Typ Verschlussklemme