Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Solenoid-Ventile für Vakuumregler
Zur Verwendung mit dem CVC3000 Vakuumregler
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20674291
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Modernste Vakuummessgeräte für Labor und Industrie müssen hohen Ansprüchen an die chemische Beständigkeit des Messkopfs, die Zuverlässigkeit beim Einsatz unter rauen Bedingungen und die Anwenderfreundlichkeit der Schnittstelle genügen. VACUUBRAND verfügt über ein umfassendes Sortiment an elektronischen Geräten zur Messung des Luftdrucks in einem Bereich bis 5 x 10-9 mbar.
- durch zyklisches Ein-/Ausschalten der Pumpe (mit CVC 3000 Controller mit Modul VMS-B)
- durch zyklisches Öffnen/Schließen eines Inline-Magnetventils (CVC 3000) oder
- durch kontinuierliche Änderung der Pumpenmotordrehzahl (VARIO™ Pumpen in Verbindung mit CVC 3000)
Spezifikation
CVC3000 Vakuumregler und DCP3000 Vakuum-Messgerät | |
Isolationsmagnetventil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Solenoid-Ventile für Vakuumregler > Magnetventil für Isolierung; für CVC3000 Vakuumregler
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur