Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Artikelnummer. 12778696 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Digitale Druckanzeige
Digitaler Zeitmesser
Druckregler
Einlegeboden
Präzisionssteuerungsventil
RS232-Computerschnittstelle
Tablett
Temperaturregler
Tür
Türdichtung
Untergestell
Vakuumanschluss-Kit
Vakuumkammer
Werkseitig installierte Optionen
Zentraler Überwachungsanschluss
Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6060 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT 6130 M
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6060 M
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Artikelnummer. 12778696
Marke: Thermo Scientific™ 50029890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie aus einer Reihe von Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: Untergestell, 780mm hoch für VT 6060 M/P
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Untergestell, 780 mm hoch
Zur Verwendung mit (Geräte) VT6060 M/P
Typ Untergestell