Learn More
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Röhrchen
Verhindert die Kontamination des Serums durch die getrennten zellulären Komponenten. Die BD Vacutainer™ SST™ II Advance Röhrchen verfügen über ein inertes, stabiles Gel, das Serum und Blutgerinnsel während der Zentrifugation trennt. Der verwendete Geltyp ermöglicht kurze Zentrifugationszeiten.
Marke: BD 367958
Beschreibung
Mit BD SST™ II Advance sind Routineanalyten in der klinischen Chemie wie Kalium und Glukose nach einer Woche Lagerung bei 2–8° C noch stabil. Die klinische Bewertung spezieller Chemikalien (wie therapeutische Medikamente, Proteine, Peptide, Steroide und Vitamine) zeigt eine hohe Stabilität mit dem Acrylgel in diesen Röhrchen, was bei Transport und Lagerung von Vorteil ist.
Vorteile von Röhrchen mit Gel im Vergleich zu Röhrchen ohne Gel:
- Stabile Barriere zwischen Serum und geronnenem Blut, daher bessere Analytstabilität und Probenqualität
- Optimierung des Arbeitsflusses: Kurze Zentrifugationszeit, Probenverarbeitung und Archivierung im Primärröhrchen
- Keine Möglichkeit der Fehlerkennung durch die Verwendung von Sekundärröhrchen
Richtlinien für die Röhrchenverwendung:
- Gerinnungszeiten: Die empfohlene Mindestkoagulationszeit für Patienten, die keine Antikoagulationsbehandlung erhalten haben, beträgt 30 Minuten. Röhrchen enthalten einen Gerinnungsaktivator aus Silika-Partikeln.
- Zentrifugationsbedingungen: 1300–2000 g für 10 Minuten oder abwechselnd 3000 g für 5 Minuten, bei 18–25° C.
- Auswirkungen der Temperatur: Das Abkühlen des Röhrchens während des Zentrifugierens kann die Bewegungsfähigkeit des Gels beeinflussen. Eine optimale Trennung von Serum und geronnenem Blut wird bei 20–25° C erreicht.
- Bei 4–25° C lagern und während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Spezifikation
Serum-Separator-Röhrchen | |
PET | |
Hemogard | |
Gold | |
Zum Gewinnen und Trennen einer Serumprobe | |
16 mm |
Silika | |
Steril | |
8,5 mL | |
100 mm | |
Block | |
CE |