Learn More
BD Vacutainer™ Per Knopfdruck aktivierte Blutentnahme-Sets
388.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set |
---|---|
Länge (metrisch) Kanüle | 19 mm |
Menge | 100/Karton |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12947746
|
BD
367355 |
21 G | 178 mm |
388.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spezifikation
Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set | |
19 mm | |
100/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Per Knopfdruck aktivierte Blutentnahme-Sets