Learn More
BD Vacutainer™ Zell-Trennröhrchen aus Glas
Artikelnummer. p-8009454
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Verschlussfarbe:
Blau/Schwarz
Orange/Grün
Zusatzstoff:
Natrium-Heparin
Natriumcitrat/FICOLL™
Röhrchengröße:
16 x 125 mm
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 12917706
Marke: BD 362780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Trennung von Lymphozyten, Monozyten und Plasma in einem einzigen Arbeitsschritt. BD™ Vacutainer™ Zelltrennröhrchen aus Glas ermöglichen die Entnahme und Verarbeitung von Vollblut in einem geschlossenen, sterilen Röhrchen, das mit Natriumcitrat oder Natriumheparin als Koagulanz vorbehandelt ist.
Das BD CPT™ System (Zellvorbereitungsröhrchen) bietet eine einfache, genormte Methode für die Isolierung von mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMCs) aus dem Vollblut. In einem einzigen Prozess können bis zu 15 Millionen PBMCs innerhalb von 20 Minuten isoliert werden.
  • Verbesserte Probenvorbereitungskonsistenz und -reproduzierbarkeit im Vergleich zur manuellen Gradiententrennungen
  • Schnellere Trennungen, da die Gradienten nicht vorzubereitet oder die Probe manipuliert werden müssen
  • Sichere Isolierung von Zellen mit verringertem Risiko einer Kontamination, dank des verschlossenen, sterilen Röhrchens
Vacutainer™ CPT™:
  • Molekulardiagnostikröhrchen aus Glas mit durchsichtigem Etikett für eine einfache Sicht auf den Inhalt
  • Klassische Verschlüsse sind farbcodiert, um den verwendeten Antikoagulationsstoff einfach zu identifizieren
  • Dichtegradienten-Polymergel mit entweder Natriumcitrat oder Natriumheparin-Antikoagulationsstoff
  • Blutentnahmekapazität beträgt 4 oder 8 ml (4 ml sind nur bei Natriumcitrat lieferbar)
  • Röhrchen mit CE-Kennzeichnung für die Anwendung bei der In-vitro-Diagnostik
  • Zentrifugationsbedingungen: 1500–1800 g für 15 Minuten bei 18–25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Zellenvorbereitungsröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlusstyp Gefleckt, herkömmlich
Kapazität (metrisch) 8 mL
Verschlussfarbe Orange/Grün
Höhe (metrisch) 125 mm
Röhrchengröße 16 x 125 mm
Enthält Polyestergel, Dichtegradientenflüssigkeit
Markertyp Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zertifizierung/Konformität CE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.