missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Röhrchen mit geringem Volumen
Marke: Greiner Bio-One 454024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.40000kg
Spezifikation
Vacuette Premium Röhrchen | |
Steril | |
2 ml | |
13 x 75 mm |
K2-EDTA | |
Kappe | |
Lavendel | |
Zur Untersuchung von Vollblut in der Hämatologie |