Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin-Blutentnahmegefäße
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
6 mL
9 mL
Verschlusstyp:
Nicht geriffelte Abziehkappe
Zusatzstoff:
Lithium-Heparin
Natrium-Heparin
Packungsgröße:
1200 Stück
50 Stück
Beskrivelse
Mit Lithium- oder Natriumheparin-Zusatz
- Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
- Zur venösen Blutentnahme
- Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für chemische und immunchemische Tests verwendet.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
- Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
- VACUETTE™ Lithium-Heparin-Blutentnahmeröhrchen sind auch mit einem Gelseparator erhältlich.
- Heparin-Röhrchen von Greiner Bio-One sind erhältlich in: LH Lithium-Heparin, LH Lithium-Heparin-Separator und NH Natrium-Heparin.
- CE-Kennzeichnung
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Blutentnahmeröhrchen |
| Zusatzstoff | Natrium-Heparin |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Nicht geriffelte Abziehkappe |
| Kapazität (metrisch) | 9 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VACUETTE™ Blutentnahmekanülen |
| Verschlussfarbe | Grün mit schwarzem Ring |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Röhrchengröße | 16 x 100 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion