Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Artikelnummer. p-7089790
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Durchmesser (metrisch):
60 mm
90 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17134371
Marke: Cytiva 4622
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Innovative Flaschenaufsatzfilter für die schnelle Vakuumfiltration von 100 ml bis 5 l wässrigen Lösungen.
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Supor (hydrophiles PES)
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 60 cm2
Durchmesser (metrisch) 90 mm