Learn More
Integra Biosciences™ VACUBOY Handoperator, ohne Zubehör, inkl. mit Gummi-Adapter für Pasteur-Pipette,
Zur Umwandlung beliebiger Vakuumquellen in anwenderfreundliche Saugsysteme. Die Integra Biosciences™ Vacuboy™ Handstücke sind vielseitige Saugwerkzeuge zum Absaugen von Flüssigkeiten aus praktisch allen Gefäßen im Labor.
Marke:  Integra Biosciences™ 155510
Artikelnummer. 10565942
  • 367.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
VACUBOY Handoperator mit:
  • 1-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl
  • 1-Kanal-Aufnahmeadapter mit Auswerfer für Einwegspitzen
  • Adapter aus Gummi für Pasteurpipetten
Der VACUBOY ist ein vielseitiges Aspirationswerkzeug, das mit jedem Unterdruckerzeuger zu einem anwenderfreundlichen Aspirationssystem für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus nahezu allen Laborgefäßen wird, einfach auf Tastendruck und auf kontrollierte Weise.
  • Der Handapparat wird mittels Silikonschlauch an jeden beliebigen Unterdruckerzeuger angeschlossen und mit einem der verschiedenen Aufnahmeadapter ausgestattet.
  • Die perfekte Kombination besteht aus VACUBOY und VACUSAFE Aspirationssystem.
  • Anhand der großen Auswahl an Adaptern entsprechender Formen und Größen kann der VACUBOY für die Handhabung von Flüssigkeiten aus nahezu allen Arten von Röhrchen, Schalen, Flaschen, T-Kolben und Multiwellplatten genutzt werden.
  • Adapter für die Aufnahme mittels Pasteurpipetten, serologischen Pipetten, Einwegpipettenspitzen oder Edelstahlnadeln
  • Mehrkanaladapter für die schnelle Aufnahme aus Multiwellplatten
  • Regulierung des Unterdrucks anhand einer berührungsempfindlichen Taste sorgt für die kontrollierte und gleichmäßige Aufnahme von Flüssigkeiten
  • Ergonomisch gestaltet, perfekt geeignet für das Pipettieren über längere Zeit und von größeren Mengen und für Aufnahmetätigkeiten mit hoher Wiederholrate
  • Anti-Tropf-System verhindert den Verlust und die Verschwendung von Flüssigkeit aus der Spitze, wodurch sich beim Umgang mit biogefährlichen Flüssigkeiten gleichzeitig die Gefahr einer Kontaminierung verringert
  • Der autoklavierbare und sterilisierbare VACUBOY sorgt beim Umgang mit biogefährlichen Flüssigkeiten für höchste Sicherheit im Labor