missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vaccinia Virus B5 Antibody [DyLight 594] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43777DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Vaccinia Virus B5 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| OPG190, PS/HR | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 594 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur